missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desmethyl Metoclopramide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30003846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003846 10 mg
30005555 25 mg
30003555 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29209510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38059-78-8
Molekylær formel C13 H20 Cl N3 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 322.23
Synonym Metoclopramide Ep Impurity F
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Metoclopramide, Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20ClN3O2.ClH/c1-3-17(4-2)6-5-16-13(19)9-7-10(14)11(15)8-12(9)18;/h7-8,18H,3-6,15H2,1-2H3,(H,16,19);1H
Formel vægt 321.1011
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.