Få mere at vide
O-Desmethyl Mebeverine Acid, TRC
Artikelnummer. 30008716
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008716 10 mg
30008289 1 mg
30004057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29205510MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586357-02-0
Molekylær formel C15 H23 N O3
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Synonym Desmethyl Mebeverine Acid
IUPAC navn 4-[ethyl-[2-(4-hydroxyphenyl)propyl]amino]butanoic acid
SMIL CCN(CCCC(=O)O)CC(C)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Mebeverine Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3/c1-3-16(10-4-5-15(18)19)11-12(2)13-6-8-14(17)9-7-13/h6-9,12,17H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vægt 265.1678
Procent renhed >95%