CAS RN 586357-02-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
O-Desmethyl Mebeverine Acid, TRC
CAS: 586357-02-0 Molekylær formel: C15 H23 N O3 Molekylvægt (g/mol): 265.35 Synonym: Desmethyl Mebeverine Acid IUPAC navn: 4-[ethyl-[2-(4-hydroxyphenyl)propyl]amino]butanoic acid SMIL: CCN(CCCC(=O)O)CC(C)c1ccc(O)cc1