missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desmethyl Diltiazem Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30135257
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135257 25 mg
30133669 50 mg
30010287 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29160525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 142926-07-6
Molekylær formel C21H25ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 436.95
Synonym (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)
IUPAC navn (2S,3S)-5-(2-(dimethylamino)ethyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride
SMIL CC(O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(C=C2)O)SC3=CC=CC=C3N(C1=O)CCN(C)C)=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac cis-O-Desmethyl Diltiazem
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(25)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)26)13-12-22(2)3;/h4-11,19-20,25H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Formel vægt 436.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.