CAS RN 142926-07-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
O-Desmethyl Diltiazem Hydrochloride, TRC
CAS: 142926-07-6 Molekylær formel: C21H25ClN2O4S Molekylvægt (g/mol): 436.95 Synonym: (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride,(2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino) IUPAC navn: (2S,3S)-5-(2-(dimethylamino)ethyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride SMIL: CC(O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(C=C2)O)SC3=CC=CC=C3N(C1=O)CCN(C)C)=O.Cl