Få mere at vide
O-De-phenyl Andarine, TRC
Artikelnummer. 30137947
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137947 100 mg
30134894 250 mg
30012406 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD221630100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1022087-30-4
Molekylær formel C11 H11 F3 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 308.211
Synonym Propanamide, 2,3-dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2S)- (ACI), (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (ACI), O-De-phenyl Andarine
IUPAC navn (2S)-2,3-dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamid
SMIL C[C@](O)(CO)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-De-phenyl Andarine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O5/c1-10(19,5-17)9(18)15-6-2-3-8(16(20)21)7(4-6)11(12,13)14/h2-4,17,19H,5H2,1H3,(H,15,18)/t10-/m0/s1
Formel vægt 308.062