Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein Complexone, ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | o-Cresolphthalein Complexone |
Smeltepunkt | 181.0°C |
Navn note | Pure |
Merck Index | 15, 2566 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Lambda Max | 573 to 579nm (in 0.1N NaOH) |
Formel vægt | 636.6 |
Tab ved tørring | 10% max. (1 g, 105°C) |
Grad | Ren |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.