Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein Complexone, ren
Artikelnummer. 10295850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295850 25 g Glasflaske 25g
10285850 5 g Glasflaske 5g
10269413 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295850 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 182440250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2411-89-4
Molekylær formel C32H32N2O12
Molekylvægt (g/mol) 636.61
MDL nummer MFCD00005911
InChI nøgle IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC navn 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolphthalein Complexone
Smeltepunkt 181,0 °C
Navn note Pure
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 573 til 579 nm (i 0,1N NaOH)
Tab ved tørring 10% maks. (1 g, 105 °C)
Emballage Glasflaske
Egnethed Som indikator for kompleksometri: Består testen
UV-spektrometri Følger
Merck Index 15, 2566
Farve Brun til hvid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i vandig ammoniak, let opløselige i organiske opløsningsmidler
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 636.6
Grad Ren