Få mere at vide
o-Cresolglycolsyre, TRC
Artikelnummer. 30137430
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137430 500 mg
30136138 50 mg
30009745 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB399870500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-49-5
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym o-Cresoxyacetic Acid, o-Cresyloxyacetic Acid, o-Tolyloxyacetic Acid, 2-(2-Methylphenoxy)acetic Acid, (2-Methylphenoxy)acetic Acid, (o-Methylphenoxy)acetic Acid, 2-(o-Tolyloxy)acetic Acid, 2-Methylphenyloxyacetic Acid, 2-[(2-Methylphenyl)oxy]acetic Acid, NSC 5293;
IUPAC navn 2-(2-methylphenoxy)eddikesyre
SMIL Cc1ccccc1OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Cresolglycolic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 166.063