Få mere at vide
o-Cresol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Cresol-d7 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 115.1015 |