Få mere at vide
o-Anisidine, 99%
Artikelnummer. 11464023
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464023 5000 g 5000g
11454023 250 g 250g
11444023 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10288.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123,155 g/mol
o-Anisidin bruges i farvestoffer, parfume og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til at fremstille azofarve, azofarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Anisidin anvendes i farvestoffer, parfume og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til at fremstille azofarve, azofarvestof.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet uorganisk syre, alkohol, diethylether. Ikke blandbar i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatibel med oxidationsmidler, syreanhydrider, chlorformiater, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-04-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007688
InChI nøgle VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC navn 2-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Anisidine
Smeltepunkt 5 °C til 6 °C
Tæthed 1.092
Kogepunkt 224 °C til 225 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.574
Mængde 5000 g
FN nummer UN2431
Beilstein 386210
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,667
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndet uorganisk syre, alkohol, diethylether. Ikke blandet i vand.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 99%