Få mere at vide
o-Anisidine, 99%
Artikelnummer. 11444023
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444023
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10288.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
o-Anisidin bruges i farvestoffer, parfume og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til at fremstille azofarve, azofarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Anisidin anvendes i farvestoffer, parfume og farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til at fremstille azofarve, azofarvestof.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet uorganisk syre, alkohol, diethylether. Ikke blandbar i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatibel med oxidationsmidler, syreanhydrider, chlorformiater, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-04-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007688
InChI nøgle VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC navn 2-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Anisidine
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Tæthed 1.092
Kogepunkt 224°C to 225°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.574
Mængde 1000 g
FN nummer UN2431
Beilstein 386210
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,667
Opløselighedsinformation Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Anisidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: o-Anisidine