Få mere at vide
O-Acetylsalicyloylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384364
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384364 100 g 100g
11364364 5 g 5g
11374364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00919.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5538-51-2 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
O-acetylsalicyloylchlorid blev anvendt i syntesen af enantiomerisk rene bidentate heteroorganiske ligander bygget på simple achirale skeletter og indeholdende en aziridindel. Det blev brugt i den generelle syntese af acetoxybenzamider. Det blev brugt i den kemiske syntese af 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirinkonjugat via kondensationsreaktion med 4-hydroxy-TEMPO. Det blev brugt som reagens ved acylering af cyclobutenedioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-acetylsalicyloylchlorid blev brugt i syntesen af enantiomert rene, bidentate heteroorganiske ligander bygget på simple achirale skeletter og indeholdende en aziridindel. Det blev brugt i den generelle syntese af acetoxybenzamider. Det blev brugt i den kemiske syntese af 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirinkonjugat via kondensationsreaktion med 4-hydroxy-TEMPO. Det blev brugt som reagens ved acylering af cyclobutenedioner.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5538-51-2
Molekylær formel C9H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 198.602
MDL nummer MFCD00000663
InChI nøgle DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxybenzoyl chloride, o-acetylsalicyloyl chloride, acetylsalicyloyl chloride, 2-chlorocarbonyl phenyl acetate, benzoyl chloride, 2-acetyloxy, aspirin chloride, o-acetylsalicyloylchloride, acetylsalicoyl chloride, 2-carbonochloridoyl phenyl acetate, ascc
PubChem CID 79668
IUPAC navn (2-carbonochloridoylphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetylsalicyloyl chloride
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Kogepunkt 134°C to 136°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 880372
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene. Reacts with water.
Formel vægt 198.61
Procent renhed 97%