Få mere at vide
O-acetylsalicylsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020506
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11458710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12488.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 50-78-2 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
O-acetylsalicylsyre er det prototypiske analgetikum, der anvendes til behandling af milde til moderate smerter. virker som en hæmmer af cyclooxygenase, som resulterer i hæmning af biosyntesen af prostaglandiner. Aspirin hæmmer også blodpladeaggregation og bruges til forebyggelse af arteriel og venøs trombose. Sammen med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin vist sig at blokere den lange terminale gentagelse fra det humane immundefektvirus og Igκ enhancer fra NF B-κafhængig transkription.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-acetylsalicylsyre er det prototypiske smertestillende middel, der anvendes til behandling af mild til moderat smerte. virker som en hæmmer af cyclooxygenase, som resulterer i hæmning af biosyntesen af prostaglandiner. Aspirin hæmmer også blodpladeaggregation og bruges til forebyggelse af arteriel og venøs trombose. Sammen med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin vist sig at blokere den lange terminale gentagelse fra det humane immundefektvirus og Igκ enhancer fra NF κB-afhængig transkription.
Opløselighed Opløselig i 100 %
ethanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) eller dimethylformamid (30 mg/ml); let opløselig i fosfatpufret saltvand (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-78-2
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00002430
InChI nøgle BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
IUPAC navn 2-acetyloxybenzoesyre
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Acetylsalicylic acid
Smeltepunkt 133°C to 140°C
Tæthed 1.4
Flammepunkt 250°C (482°F)
Mængde 100 g
Beilstein 779271
Merck Index 14,851
Opløselighedsinformation Soluble in 100% ethanol (80mg/ml),DMSO (41mg/ml) or dimethyl formamide (30mg/ml); slightly soluble in Phosphate-buffered saline (PBS),pH 7.2 (2.7mg/ml).
Formel vægt 180.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Acetylsalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: O-Acetylsalicylic acid