Få mere at vide
O-Acetylsalicylsyre, 99%
Beskrivelse
O-acetylsalicylsyre er det prototypiske analgetikum, der anvendes til behandling af milde til moderate smerter. virker som en hæmmer af cyclooxygenase, som resulterer i hæmning af biosyntesen af prostaglandiner. Aspirin hæmmer også blodpladeaggregation og bruges til forebyggelse af arteriel og venøs trombose. Sammen med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin vist sig at blokere den lange terminale gentagelse fra det humane immundefektvirus og Igκ enhancer fra NF B-κafhængig transkription.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
O-acetylsalicylsyre er det prototypiske smertestillende middel, der anvendes til behandling af mild til moderat smerte. virker som en hæmmer af cyclooxygenase, som resulterer i hæmning af biosyntesen af prostaglandiner. Aspirin hæmmer også blodpladeaggregation og bruges til forebyggelse af arteriel og venøs trombose. Sammen med natriumsalicylat (sc-3520) har aspirin vist sig at blokere den lange terminale gentagelse fra det humane immundefektvirus og Igκ enhancer fra NF κB-afhængig transkription.
Opløselighed Opløselig i 100 %
ethanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) eller dimethylformamid (30 mg/ml); let opløselig i fosfatpufret saltvand (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Acetylsalicylic acid |
| Smeltepunkt | 133 °C til 140 °C |
| Tæthed | 1.4 |
| Flammepunkt | 250 °C (482 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 779271 |
| Merck Index | 14,851 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 100% ethanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) eller dimethylformamid (30 mg/ml); let opløselig i fosfatbufferet saltvand (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml). |
| Formel vægt | 180.15 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- O-Acetylsalicylic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: O-Acetylsalicylic acid