Få mere at vide
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15468236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde missing translation for 'unitSize'
15468236 5 g 5g
15458236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15468236 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H63312.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 876-33-5 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes i farmaceutisk, kemisk forskning og analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes i farmaceutisk, kemisk forskning og analyse.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876-33-5
MDL nummer MFCD01114582
Synonym o-4-methoxybenzyl hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl hydroxylamine, p-methoxybenzyloxyamine, hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl, hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl, o-p-methoxybenzyl hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl-hydroxylamine, o-4-methoxy-benzyl-hydroxylamine, 1-aminooxy methyl-4-methoxybenzene, 1-aminooxy methyl 4-methoxy-benzene
PubChem CID 120426
IUPAC navn O-[(4-methoxyphenyl)methyl]hydroxylamin
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Farve Hvid
Molekylær formel C8H12ClNO2
Mængde 5 g
InChI nøgle DHEZQYZJFCIQQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.COC1=CC=C(CON)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Formel vægt 153.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.