Få mere at vide
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15458236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458236 1 g 1g
15468236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63312.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 876-33-5 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes i farmaceutisk, kemisk forskning og analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes i farmaceutisk, kemisk forskning og analyse.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 876-33-5
MDL nummer MFCD01114582
Synonym o-4-methoxybenzyl hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl hydroxylamine, p-methoxybenzyloxyamine, hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl, hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl, o-p-methoxybenzyl hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl-hydroxylamine, o-4-methoxy-benzyl-hydroxylamine, 1-aminooxy methyl-4-methoxybenzene, 1-aminooxy methyl 4-methoxy-benzene
PubChem CID 120426
IUPAC navn O-[(4-methoxyphenyl)methyl]hydroxylamin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Farve Hvid
Molekylær formel C8H11NO2
Mængde 1 g
InChI nøgle MVSMBIBGGPSEHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CON
Molekylvægt (g/mol) 153.181
Formel vægt 153.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof