Få mere at vide
O-(4-hydroxyphenyl)-L-mælkesyre, TRC
Artikelnummer. 30406261
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30406261 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30406261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH971150250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid
CAS 105118-15-8
Molekylær formel C9H10O4
Mængde 250 mg
Synonym (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMIL C[C@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(4-hydroxyphenoxy)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579