Få mere at vide
o-3M3FBS, R&D Systems™
Artikelnummer. 18094082
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18094082 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18094082 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1942/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A Tocris product, part of R&D Systems. Inactive analog of m-3M3FBS (Cat. No. 1941)
Inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-3M3FBS
CAS 313981-55-4
Molekylær formel C16H16F3NO2S
MDL nummer MFCD00784362
Mængde 10 mg
Synonym o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
InChI nøgle SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 343.36
PubChem CID 770820
Formel vægt 343.36
Procent renhed >99%
Produktlinje Tocris