Få mere at vide
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydrochlorid, 99+%
Beskrivelse
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af oximer af steroider med ketogruppe. Det bruges som et derivatiseringsreagens til bestemmelse af thromboxan B 2 , prostaglandiner, amygdalin og en række aldehyder, ketoner og syrer. Det er et alsidigt reagens, der anvendes til påvisning af carbonylholdige forbindelser ved gaskromatografi (GC), gaskromatografi massespektrometri (GC-MS) og andre metoder. Som derivatiseringsreagens bruges det også til EC/LC-analyse af ketosteroider og kulhydrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af oximer af steroider med ketogruppe. Det bruges som et derivatiseringsreagens til bestemmelse af thromboxan B 2 , prostaglandiner, amygdalin og en række aldehyder, ketoner og syrer. Det er et alsidigt reagens, der anvendes til påvisning af carbonylholdige forbindelser ved gaskromatografi (GC), gaskromatografi massespektrometri (GC-MS) og andre metoder. Som derivatiseringsreagens bruges det også til EC/LC-analyse af ketosteroider og kulhydrater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼215 °C (sublimering) |
| Mængde | 0.25 g |
| Beilstein | 4031190 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 249.57 |
| Procent renhed | ≥99% |
Sikkerhed og håndtering
- O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride