Få mere at vide
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 11468287
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468287 1 g 1g
11488287 0.25 g 0.25g
11478287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18368.03
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl) hydroxylaminhydrochlorid, >-99%, C7H5ClF5NO, CAS Nummer-57981-02-9 | CAS: 57981-02-9 | C7H5ClF5NO | 249,57 g/mol
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af oximer af steroider med ketogruppe. Det bruges som et derivatiseringsreagens til bestemmelse af thromboxan B 2 , prostaglandiner, amygdalin og en række aldehyder, ketoner og syrer. Det er et alsidigt reagens, der anvendes til påvisning af carbonylholdige forbindelser ved gaskromatografi (GC), gaskromatografi massespektrometri (GC-MS) og andre metoder. Som derivatiseringsreagens bruges det også til EC/LC-analyse af ketosteroider og kulhydrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid anvendes til fremstilling af oximer af steroider med ketogruppe. Det bruges som et derivatiseringsreagens til bestemmelse af thromboxan B 2 , prostaglandiner, amygdalin og en række aldehyder, ketoner og syrer. Det er et alsidigt reagens, der anvendes til påvisning af carbonylholdige forbindelser ved gaskromatografi (GC), gaskromatografi massespektrometri (GC-MS) og andre metoder. Som derivatiseringsreagens bruges det også til EC/LC-analyse af ketosteroider og kulhydrater.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57981-02-9
Molekylær formel C7H5ClF5NO
Molekylvægt (g/mol) 249.57
MDL nummer MFCD00012953
InChI nøgle HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC navn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methyl]hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼215 °C (sublimering)
Mængde 1 g
Beilstein 4031190
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 249.57
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride