Få mere at vide
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15616804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15616804 5 g 5g
15626804 250 mg 250mg
15606804 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15616804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, C7H4F5NO.HCl, CAS Number-57981-02-9 | CAS: 57981-02-9 | C7H5ClF5NO | 249.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57981-02-9
Molekylær formel C7H5ClF5NO
Molekylvægt (g/mol) 249.57
MDL nummer MFCD00012953
InChI nøgle HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC navn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methyl]hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 227.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Lineær formel C6F5CH2ONH2·HCl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 249.57
Procent renhed 98%