Få mere at vide
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15606804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15606804
Brand: Thermo Scientific Acros 186710010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, C7H4F5NO.HCl, CAS Number-57981-02-9 | CAS: 57981-02-9 | C7H5ClF5NO | 249.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57981-02-9
Molekylær formel C7H5ClF5NO
Molekylvægt (g/mol) 249.57
MDL nummer MFCD00012953
InChI nøgle HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC navn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methyl]hydroxylamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 227.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F5CH2ONH2·HCl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 249.57
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride