Få mere at vide
O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478577
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
Artikelnummer. 11478577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19688.77
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149775-71-3
Molekylær formel C54H72O8
Molekylvægt (g/mol) 849.16
MDL nummer MFCD00798577
InChI nøgle YKBOZEHACZIDBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o 1 ,o 3-bis ethoxycarbonylmethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis ethoxycarbonylmethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-ter, o 1 ,o 3-bis carbethoxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, 2,2-dimethoxy-2',2'-bis 2-oxo-2-ethoxyethoxy 1,3'-methylene-1',3-methylene-1,3'-methylene-1',3-methylenetetrakis 5-tert-butylbenzene, ethyl 2-5,11,17,23-tetra-tert-butyl-27-2-ethoxy-2-oxoethoxy-26,28-dimethoxypentacyclo 19.3.1.1_,?.1?,__.1_?,_? octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15 26 ,16,18,21,23-dodecaen-25-yl oxy acetate
PubChem CID 73995054
IUPAC navn ethyl 2-{[5,11,17,23-tetra-tert-butyl-27-(2-ethoxy-2-oxoethoxy)-26,28-dimethoxypentacyclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹]octacosa-1(25),3,5,7(28),9(27),10,12,15(26),16,18,21,23-dodecaen-25-yl]oxy}acetate
SMIL CCOC(=O)COC1=C2CC3=CC(=CC(CC4=C(OCC(=O)OCC)C(CC5=C(OC)C(CC1=CC(=C2)C(C)(C)C)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=C3OC)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O(1),O(3)-Bis(ethoxycarbonylmethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Mængde 0.1 g
Formel vægt 849.16