Få mere at vide
O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Artikelnummer. 11419476
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419476 0.5 g 0.5g
11409476 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19192.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 136157-98-7 | C50H64O8 | 793,054 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136157-98-7
Molekylær formel C50H64O8
Molekylvægt (g/mol) 793.054
MDL nummer MFCD00798565
InChI nøgle GRSQCGICFHAMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-t-butylcalix 4 arene
PubChem CID 15243456
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)O)CC4=CC(=CC(=C4OC)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)C2)OCC(=O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Smeltepunkt 250 °C til 252 °C
Mængde 0.5 g
Formel vægt 793.06
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.