Få mere at vide
O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Artikelnummer. 11409476
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409476 0.1 g 0.1g
11419476 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19192.77
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 136157-98-7 | C50H64O8 | 793,054 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136157-98-7
Molekylær formel C50H64O8
Molekylvægt (g/mol) 793.054
MDL nummer MFCD00798565
InChI nøgle GRSQCGICFHAMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-tert-butylcalix 4 arene, o 1 ,o 3-bis carboxymethyl-o 2 ,o 4-dimethyl-p-t-butylcalix 4 arene
PubChem CID 15243456
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)O)CC4=CC(=CC(=C4OC)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)C2)OCC(=O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O(1),O(3)-Bis(carboxymethyl)-O(2),O(4)-dimethyl-p-tert-butylcalix[4]arene
Smeltepunkt 250°C to 252°C
Mængde 0.1 g
Formel vægt 793.06