Beskrivelse
Gibco™ Nystatin er et anti-svampemiddel fremstillet af Streptomyces noursei og Streptomyces aureus . Gibco™ Nystatin er en suspension, der anvendes til forebyggelse af svampekontaminering af cellekulturer, når det fortyndes 1:100 i cellekulturmedium. Vi tilbyder en række forskellige antibiotika og antimykotika til cellekulturapplikationer.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | –5 til– 20 °C |
| Oversigt | Nystatin, 20 ml,– 5 til– °20 C Opbevaringstemperatur, antimykotisk, nystatinmiddel, antimykotisk reagenstype, 18 måneders holdbarhed, Gibco™ Nystatin er et anti-svampemiddel produceret af Streptomyces Noursei og Streptomyces Aureus |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antifungal |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur, pattedyrcellekulturkontamination |
| Mængde | 20 ml |