Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Brugsbørster
Disse billige kvalitetsbørster er perfekte til almindelig rengøring. Cole-Parmer™ Brugsbørster har et hvidt plastikhåndtag, der ikke understøtter bakterier eller holder vand.
93.65 DKK - 134.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Brugsbørste |
---|---|
Børstemateriale | Nylon |
Håndtag Materiale | Plast |
Farve | Hvid |
Diameter (metrisk) børster | 130 mm |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) håndtag | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) håndtag | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11755229
|
Cole-Parmer™
84550-31 |
500 mm |
134.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11735229
|
Cole-Parmer™
84550-30 |
200 mm |
93.65 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Holdbare børster lavet med nylonbørster og et hårdt plastikhåndtag
Tekniske data
Brugsbørste | |
Plast | |
130 mm | |
140 mm |
Nylon | |
Hvid | |
Generel rengøring | |
1 stk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Nylon Brugsbørster