Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Brugsbørster
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk) håndtag:
200 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holdbare børster lavet med nylonbørster og et hårdt plastikhåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Brugsbørste |
| Børstemateriale | Nylon |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) børster | 130 mm |
| Til brug med (applikation) | Generel rengøring |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 500 mm |
| Mængde | 1 stk. |