Få mere at vide
Bollé Safety Cobra Platinum™ Klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12679150 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
12679150 Klar Hver
1 options
Artikelnummer. 12679150 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. COBPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.61 DKK
    71.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.49 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Den essentielle allrounder med et panoramisk synsfelt! Omsluttende pasform uden nogen visuel interferens, COBRA tilbyder 180° vision og perfekt optisk kvalitet.
  • Muligheden for at skifte stængerne til en justerbar stra og skumforsegling
  • Øvre beskyttelse
  • Panoramaudsigt
  • Skridsikker bro
  • Drejelige templer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance europæisk standard
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Inkluderer Mulighed for at bytte stænger til en justerbar rem og skumforsegling
nr. pr. pakke 1 hv.
Rammemateriale Nylon, polycarbonat, TPR