missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NVS-ZP7-4, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475616
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475616 100 mg
16443256 25 mg
16431087 50 mg
16424828 10 mg
16417577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114395

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.

NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NVS-ZP7-4
CAS 2349367-89-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H28FN5OS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.19 mM)
SMIL O=C(NC12CCN(C[C@@H](NC3=NC4=CC=C(F)C=C4S3)CC5=CC=CC=C5)CC2)NC6=C1C=CC=C6
Molekylvægt (g/mol) 501.62
Formel vægt 501.62
Procent renhed 98.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.