Få mere at vide
NVS-PAK1-1, MedChemExpress
Description
NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | NVS-PAK1-1 |
| CAS | 1783816-74-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25ClF3N5O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (260.45 mM) |
| SMIL | FC1=CC2=C(C=C1)N(CC(F)F)C3=C(C=C(Cl)C=C3)C(N[C@H]4CCN(C(NC(C)C)=O)C4)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.93 |
| Formel vægt | 479.93 |
| Show More |