missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NVP-TAE 684, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-TAE 684 (TAE 684) is a highly potent and selective ALK inhibitor, which blocks the growth of ALCL-derived and ALK-dependent cell lines with IC50 values between 2 and 10 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-TAE 684 |
| CAS | 761439-42-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H40ClN7O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | TAE 684 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 7.69 mg/mL (12.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(CC5)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)(C(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 614.2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?