missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NVP-TAE 226, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475548
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475548 10 mg 10mg
16466106 100 mg -
16461717 50 mg -
16448257 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13203

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.

NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NVP-TAE 226
CAS 761437-28-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H25ClN6O3
Mængde 10 mg
Synonym TAE226
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C=CC=C1)NC2=NC(NC3=C(C=C(C=C3)N4CCOCC4)OC)=NC=C2Cl)NC
Molekylvægt (g/mol) 468.94
Formel vægt 468.94
Procent renhed 99.22%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.