Få mere at vide
NVP-QAV-572, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-QAV-572 |
| CAS | 957209-68-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H19F2N7O3S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (265.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=NC(C)=C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C2)S1)NCCC3=NN(CCF)N=N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.5 |
| Formel vægt | 471.5 |
| Vis mere |