Få mere at vide
NVP-HSP990, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-HSP990 is a potent and selective Hsp90 inhibitor, with IC50 values of 0.6, 0.8, and 8.5 nM for Hsp90α, Hsp90β, and Grp94, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-HSP990 |
| CAS | 934343-74-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H18FN5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | HSP-990 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (86.98 mM) |
| SMIL | CC1=C2C(C[C@H](C3=C(C4=NC(OC)=CC=C4)C=C(F)C=C3)NC2=O)=NC(N)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.39 |
| Vis mere |