Få mere at vide
NVP-BSK805 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-BSK805 dihydrochloride is an ATP-competitive JAK2 inhibitor, with IC50s of 0.48 nM, 31.63 nM, 18.68 nM, and 10.76 nM for JAK2 JH1 (JAK homology 1), JAK1 JH1, JAK3 JH1, and TYK2 JH1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-BSK805 dihydrochloride |
| CAS | 1942919-79-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H30Cl2F2N6O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (88.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | FC1=C(CN2CCOCC2)C(F)=CC(C3=C4N=C(C5=CN(C6CCNCC6)N=C5)C=NC4=CC=C3)=C1.Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.47 |
| Formel vægt | 563.47 |
| Vis mere |