Få mere at vide
NVP-BKM 120, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buparlisib |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21F3N6O2/c19-18(20,21)13-9-15(22)23-11-12(13)14-10-16(26-1-5-28-6-2-26)25-17(24-14)27-3-7-29-8-4-27/h9-11H,1-8H2,(H2,22,23) |
| Formel vægt | 410.1678 |