Få mere at vide
NVP-BHG712, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-[(1-methyl-6-(3-pyridinyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| CAS | 940310-85-0 |
| Molekylær formel | C26H20F3N7O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | BHG 712, NVP-BHG712 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20F3N7O/c1-15-8-9-16(25(37)32-19-7-3-6-18(12-19)26(27,28)29)11-21(15)33-23-20-14-31-36(2)24(20)35-22(34-23)17-5-4-10-30-13-17/h3-14H,1-2H3,(H,32,37)(H,33,34,35) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1Nc2nc(nc3c2cnn3C)c4cccnc4)C(=O)Nc5cccc(c5)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-[(1-methyl-6-pyridin-3-ylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.48 |
| Formel vægt | 503.1681 |