Få mere at vide
NVP-BAW2881, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465727
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465727 5 mg
16449556 50 mg
16442988 10 mg
16420016 2 mg
16404306 100 mg
16402576 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16465727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100394
MedChemExpress NVP-BAW2881 (BAW2881) is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
NVP-BAW2881 (BAW2881) is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NVP-BAW2881
CAS 861875-60-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H15F3N4O2
Mængde 5 mg
Synonym BAW2881
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (77.76 mM)
SMIL O=C(C1=C2C=CC(OC3=NC(N)=NC=C3)=CC2=CC=C1)NC4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 424.38
Formel vægt 424.38
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease