Få mere at vide
Nutlin-3b, MedChemExpress
Beskrivelse
Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nutlin-3b |
| CAS | 675576-97-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H30Cl2N4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM) |
| SMIL | O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.49 |
| Formel vægt | 581.49 |
| Vis mere |