missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nutlin-3a, MedChemExpress

Artikelnummer. 16405657
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16405657 5 mg -
16489516 50 mg -
16482908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16405657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10029

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.

Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nutlin-3a
CAS 675576-98-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H30Cl2N4O4
Mængde 5 mg
Synonym Rebemadlin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMIL O=C(N1C(C2=C(C=C(C=C2)OC)OC(C)C)=N[C@H]([C@H]1C3=CC=C(C=C3)Cl)C4=CC=C(C=C4)Cl)N5CC(NCC5)=O
Molekylvægt (g/mol) 581.49
Formel vægt 581.49
Procent renhed 96.42%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.