Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nutlin-3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004812
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18004812 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18004812 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3984/10
MDM2 antagonist; inhibits MDM2-p53 interaction
MDM2 antagonist; inhibits the MDM2-p53 interaction (IC50 = 0.09 μM) and activates p53. Antiproliferative agent; induces apoptosis in cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548472-68-0
Molekylær formel C30H30Cl2N4O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nutlin-3
Mængde 10 mg
Formel vægt 581.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 581.494