Få mere at vide
Nutlin-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480548 5 mg
16448088 10 mg
16437856 100 mg
16434007 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY506965mg
MedChemExpress Nutlin-3 is a commercial available p53-MDM2 inhibitor, with Ki of 90 nM.
Nutlin-3 is a commercial available p53-MDM2 inhibitor, with Ki of 90 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nutlin-3
CAS 548472-68-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H30Cl2N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (171.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (85.99 mM)
SMIL O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 581.49
Formel vægt 581.49
Procent renhed 95.18%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death