Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tætninger, bånd og folier
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med disse forseglingstape, ideelle til alle assay-applikationer.
Brand: Thermo Scientific™ 236366
Beskrivelse
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med Thermo Scientific™ Nunc™ Forseglingstape. Disse klæbende forseglinger er ideelle til alle assayapplikationer. Nunc Life Science-produkter tilbyder pålidelighed og reproducerbare resultater og understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
- Klæbende forseglinger forsegler effektivt alle mikropladeformater
- Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
- Tynde, lette tape forsegles på pladen med en praktisk, håndholdt applikator (fås separat, Kat. nr. 250050)
Tekniske data
Klar | |
SEALING TAPE POLYESTR STRL CLR | |
Steril | |
96 | |
200 | |
Generel | |
Nunc | |
Nej | |
-40 °C til +120 °C | |
Alle mikroplader | |
Ja |
Life Science-reagensresistent | |
Polyester | |
Må ikke autoklaveres | |
800 | |
Cell culture, sterile applications | |
Klæbende forsegling | |
Akryl | |
Nej | |
Alle brønde former | |
Generel |