Få mere at vide
Axygen™ Mikropladeforseglingsfilm og tape
Artikelnummer. 12782796 Shop alle Axygen Scientific produkter
Materiale:
Aluminium
Litto eller ethylen eller vinyl
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttype:
Åndbar forseglingsfilm
AxySeal tætningsfilm
CyclerSeal forseglingsfilm
CyclerSeal forseglingsfilmrulle
Forseglingsfilm
Forseglingsfilmrulle
UltraClear forseglingsfilm
Varmeforseglingsfilm
Dimensioner (L x B):
115 x 500 m
127,2 x 79,5 mm
135,5 x 80 mm
146 x 79,2 mm
146 x 79,6 mm
153 x 82,3 mm
78 x 610 m
Ikke tilgængelig
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 12782796
Brand: Axygen™ PCRSPS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder stor økonomi til engangsbrug.
Til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur, Axygen film er en nem og omkostningseffektiv måde at forsegle plader og forbedre automatiseringen. Bruges til at forsegle mikroplader med flere brønde. Tætningsfilmtemperaturen varierer fra -40 °C til +104 °C.
Åndbar
  • Tillad effektiv gasudveksling til cellulær og bakteriel dyrkning— samtidig med at forurening forhindres
  • Forsegl polypropylen- og polystyrenkulturplader, 96- og 384-brøndsplader inklusive andre analyseplader
Aluminium
  • Giver enestående forsegling på plader med flere brønde med varierende temperaturer og reagenser
  • Med kompressionsmåtter forsegler film og tape under termocykling
  • Ideel til lysfølsomme prøver og dets ensartet påførte klæbemiddel giver optimal brøndforsegling
  • Kan gennembores, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • Enestående forsegling på tværs af hele pladen sikrer prøver under transport eller opbevaring
  • Når den bruges sammen med Axygens kompressionsmåtte, eliminerer denne polyesterfilm forurening fra brønd til brønd og cross-over i PCR-applikationer
AxySeal
  • Polyesterbaseret med ensartet og konsekvent påført akrylklæber for at eliminere kanteffekten i følsomme ELISA analyser
  • Velegnet til forsegling af vævskulturplader, korttidsopbevaring og inkubation, transport og indeslutning af biofarlige opløsninger
  • Fås i både usteril og steril emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyester
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 5,74 tommer.
Længde (metrisk) 146 mm
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Dimensioner (L x B) 146 x 79,6 mm
Bredde (engelsk) 3,13 tommer.
Bredde (metrisk) 79.6 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til forsegling af vævskulturplader, til korttidsopbevaring og inkubation, til transport og indeslutning af biofarlige opløsninger
Produkttype AxySeal tætningsfilm
Klæbemiddel Akryl
Tykkelse 80μ m
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +104 °C