Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem
Overfør små mængder materiale fra plade til plade eller repliker fulde DNA-biblioteker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem.
Brand: Thermo Scientific™ 250520
29246.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Overfør små mængder materiale fra plade til plade eller repliker fulde DNA-biblioteker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem. Dette replikeringssystem fungerer med Nunc 96- og 384-brønds plader.
Ideel til at overføre små mængder inokulum fra plade til plade eller membran.- Stifter overfører μ1,0 L væske eller 0,1 L μtil faste understøtninger
- Pins er flammesikkert rustfrit stål; til sterilisering
- Thermo Scientific™ MicroWell™ kopimaskinejusteringsenhed forenkler konvertering af 96 MicroWell plader til 384-brønds format
- Flammesikre stifter i rustfrit stål på 384- og 96-bens replikator
- Til brug med 96- og 384-brøndsplade og OmniTray™
Tekniske data
4,79 x 3,28 x 5,33 tommer. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm) | |
135.4 mm | |
121.6 mm | |
1 | |
3,28 tommer. | |
96 ben | |
96/384-brønds plade |
Anodiseret aluminium med stifter i rustfrit stål | |
4,79 tommer. | |
5,33 tommer. | |
1 | |
83.3 mm | |
Pladereplikationssystem |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.