Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem
Artikelnummer. p-4525192
Format:
384 Pin
96 ben
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10364611
Brand: Thermo Scientific™ 250393
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør små mængder materiale fra plade til plade eller repliker fulde DNA-biblioteker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem.
Overfør små mængder materiale fra plade til plade eller repliker fulde DNA-biblioteker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem. Dette replikeringssystem fungerer med Nunc 96- og 384-brønds plader.
Ideel til at overføre små mængder inokulum fra plade til plade eller membran.
  • Stifter overfører μ1,0 L væske eller 0,1 L μtil faste understøtninger
  • Pins er flammesikkert rustfrit stål; til sterilisering
  • Thermo Scientific™ MicroWell™ kopimaskinejusteringsenhed forenkler konvertering af 96 MicroWell plader til 384-brønds format
  • Flammesikre stifter i rustfrit stål på 384- og 96-bens replikator
  • Til brug med 96- og 384-brøndsplade og OmniTray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 4,79 x 3,28 x 5,33 tommer. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm)
Materiale Anodiseret aluminium med stifter i rustfrit stål
Højde (metrisk) 135.4 mm
Længde (engelsk) 4,79 tommer.
Længde (metrisk) 121.6 mm
Højde (engelsk) 5,33 tommer.
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Bredde (engelsk) 3,28 tommer.
Bredde (metrisk) 83.3 mm
Format 384 Pin
Produkttype Pladereplikationssystem
Pladekompatibilitet 96/384-brønds plade
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.