Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-well Plate, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
No
Afskårne hjørner:
Langside
Long Side
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
Beskrivelse
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
- Låg er til brug med alle standard plader
- 96 Well Låg har individuelle kondensringe
- Lågene har indhak for hurtig orientering
- Universallåg kan bruges på enhver standardhøjdeplade på markedet
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Dimensioner (L x B x H) | 5 x 3,35 x 0,33 tommer. (127 x 85 x 8,34 mm) |
Materiale | Polystyren |
Sterilitet | Ikke steril |
Antal Wells | 384/1536 |
Højde (metrisk) | 8.34 mm |
Længde (engelsk) | 5 tommer |
Længde (metrisk) | 127 mm |
Kondensringe | Nej |
Højde (engelsk) | 0,33 tommer. |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Schematics & Diagrams
Product drawing: 25000X_0604
Filstørrelse: 29.6 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1435007 | Overensstemmelsescertifikat | 22/08/2025 | 250005 |
1435006 | Overensstemmelsescertifikat | 21/08/2025 | 250005 |
1431355 | Overensstemmelsescertifikat | 24/06/2025 | 250005 |
1427875 | Overensstemmelsescertifikat | 30/04/2025 | 250005 |
1316146 | Overensstemmelsescertifikat | 11/12/2024 | 250005 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion