Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg Artikelnummer.: 10046891
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1447.42 DKK / Pakke med 60
    Spare 152.58 DKK
    9% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10046891
Alle mikroplader, Ikke steril, Nej, Nej, Pakke med 60
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-well Plate, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
No
Afskårne hjørner:
Langside
Long Side
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
Artikelnummer. 10046891
Brand: Thermo Scientific™ 250003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1447.42 DKK / Pakke med 60
    Spare 152.58 DKK
    9% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med disse mikropladelåg.
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
  • Låg er til brug med alle standard plader
  • 96 Well Låg har individuelle kondensringe
  • Lågene har indhak for hurtig orientering
  • Universallåg kan bruges på enhver standardhøjdeplade på markedet
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,33 tommer. (127 x 85 x 8,34 mm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 384/1536
Højde (metrisk) 8.34 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 127 mm
Kondensringe Nej
Højde (engelsk) 0,33 tommer.
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 20
Dimensioner (L x B) 5 x 3,35 tommer. (127 x 85 mm)
Fordampningsbarriere Nej
Bredde (engelsk) 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Produkttype Universal låg
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Afskårne hjørner Nej
Vis mere Vis mindre
Schematics & Diagrams
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1437547 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato17/09/2025 Artikelnummer250003
Partinummer1437546 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/09/2025 Artikelnummer250003
Partinummer1437545 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/09/2025 Artikelnummer250003
Partinummer1435613 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/08/2025 Artikelnummer250003
Partinummer1431353 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato20/06/2025 Artikelnummer250003
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg >